Merck
772593
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-chloropyridine-4-carboxaldehyde
97%
Sinónimos:
5-Bromo-2-chloroisonicotinaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H3BrClNO
Número de CAS:
Peso molecular:
220.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
63-68 °C
grupo funcional
aldehyde
bromo
chloro
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Clc1cc(C=O)c(Br)cn1
InChI
1S/C6H3BrClNO/c7-5-2-9-6(8)1-4(5)3-10/h1-3H
Clave InChI
MAGFXBKNQAAQQA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)