Merck
772534
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-(trifluoromethyl)thiazole-5-carboxylate
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H6F3NO2S
Número de CAS:
Peso molecular:
225.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.441
densidad
1.344 g/mL at 25 °C
grupo funcional
ester
fluoro
cadena SMILES
CCOC(=O)c1cnc(s1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F3NO2S/c1-2-13-5(12)4-3-11-6(14-4)7(8,9)10/h3H,2H2,1H3
Clave InChI
KQTWGECEHUVSPX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
198.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
92.22 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)