Merck
772313
Sigma-Aldrich
4-Methoxyphenyl β-D-glucopyranoside
97%
Seleccione un Tamaño
1 G
53,00 €
53,00 €
Precio de catálogo106,00 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
53,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H18O7
Número de CAS:
Peso molecular:
286.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
53,00 €
Precio de catálogo106,00 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
133-172 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1ccc(O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)cc1
InChI
1S/C13H18O7/c1-18-7-2-4-8(5-3-7)19-13-12(17)11(16)10(15)9(6-14)20-13/h2-5,9-17H,6H2,1H3/t9-,10-,11+,12-,13-/m1/s1
Clave InChI
SIXFVXJMCGPTRB-UJPOAAIJSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Z Zhang et al.
Carbohydrate research, 295, 41-55 (1996-12-13)
p-Methoxyphenyl (pMP) beta-D-glycopyranosides (Glc, Gal, GlcNPhth, GalNPhth, GlcNTroc, Gal beta 4Glc, Gal alpha 4Gal) were prepared from the corresponding 1-O-acetyl sugars in 79-90% yield, using boron trifluoride etherate as promoter. Treatment of the pMP glycosides with acyl chlorides or bromides
G M Aerts et al.
Biochimica et biophysica acta, 660(2), 317-324 (1981-08-13)
The interaction of alcohols in the hydrolysis of aryl beta-D-glucopyranosides and aryl beta-D-xylopyranosides by beta-D-glucosidase (beta-D-glucoside glucohydrolase, EC 3.2.1.21) from Stachybotrys atra has been investigated. The results constitute support for the presence of a glycosyl-enzyme intermediate, formed during the first