Merck
771600
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) dibutoxide(bis-2,4-pentanedionate) solution
25 wt. % (in 1-butanol/toluene), 99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Bis(acetylacetonato)dibutoxyzirconium, Dibutoxybis(acetylacetonato)zirconium, Dibutoxyzirconium bis(acetylacetonate), Zirconium bis(n-butoxy) bis(acetoacetonate), Zirconium di-n-butoxide(bis-2,4-pentanedionate), Zirconium, dibutoxybis(2,4-pentanedionato), Zirconiumdibutoxide bis(2,4-pentanedionate), Zirconiumdibutoxybisacetylacetonate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H32O6Zr
Peso molecular:
435.67
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99.9% trace metals basis
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
core: zirconium
concentración
25 wt. % (in 1-butanol/toluene)
índice de refracción
n20/D 1.487
densidad
0.928 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CCCCO[Zr](OCCCC)(O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.2C4H9O.Zr/c2*1-4(6)3-5(2)7;2*1-2-3-4-5;/h2*3,6H,1-2H3;2*2-4H2,1H3;/q;;2*-1;+4/p-2/b2*4-3-;;;
Clave InChI
VKWRHWOICYRNLR-VGKOASNMSA-L
Aplicación
Zirconium di-n-butoxide(bis-2; 4-pentanedionate) is a metal organic precursor of zirconium suitable for the preparation of nanoparticles; coatings and thin films containing ZrO2.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
46.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
8 °C
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
The precise synthesis and growth of core-shell nanoparticles within a self-assembled spherical template.
Kosuke Suzuki et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 50(21), 4858-4861 (2011-03-05)
Artículos
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.