Merck
771503
Sigma-Aldrich
Indeno[1,2-b]fluorene-6,12-dione
99%
Sinónimos:
trans-Fluorenacenedione, Indenofluorenedione
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H10O2
Número de CAS:
Peso molecular:
282.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Para consultas sobre este producto 771503, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Ensayo
99%
Formulario
powder
mp
350-354 °C
cadena SMILES
O=C1c2ccccc2-c3cc4C(=O)c5ccccc5-c4cc13
InChI
1S/C20H10O2/c21-19-13-7-3-1-5-11(13)15-9-18-16(10-17(15)19)12-6-2-4-8-14(12)20(18)22/h1-10H
Clave InChI
AAUHGKXJBZEARK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Core unit affording n-type organic semiconductors for n-type FET
Indeno[1,2-b]fluorene-6,12-dione is a semiconducting polymer that can be used as an acceptor molecule in the fabrication of organic electronic devices such as organic light emitting diodes (OLEDs) and organic field effect transistors (OFETs).[1][2][3][4]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preparation, physical properties and n-type FET characteristics of substituted diindenopyrazinediones and bis(dicyanomethylene) derivatives
Journal of Materials Chemistry, 22, 4483-4490 (2012)
An aromatic imine group enhances the EL efficiency and carrier transport properties of highly efficient blue emitter for OLEDs
Journal of Materials Chemistry, 20, 5930-5936 (2010)
High Performance n-Type Field-Effect Transistors Based on Indenofluorenedione and Diindenopyrazinedione Derivatives
Chemistry of Materials, 20, 2615-2617 (2008)
Preparation, physical properties and n-type FET characteristics of substituted diindenopyrazinediones and bis (dicyanomethylene) derivatives
Nishida J, et al.
Journal of Materials Chemistry, 22(10), 4483-4490 (2012)
Synthesis and optoelectronic properties of indeno (1, 2-b) fluorene-6, 12-dione donor-acceptor-donor triads
Frederickson CK and Haley MM
The Journal of Organic Chemistry, 79(22), 11241-11245 (2014)
Artículos
Fabrication procedure of organic field effect transistor device using a soluble pentacene precursor.