77090
O-(2-Aminoethyl)-O′-[2-(Boc-amino)ethyl]decaethylene glycol
≥90% (oligomer purity)
Sinónimos:
Boc-PEG-amine (n=11)
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥90% (oligomer purity)
formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN
InChI
1S/C29H60N2O13/c1-29(2,3)44-28(32)31-5-7-34-9-11-36-13-15-38-17-19-40-21-23-42-25-27-43-26-24-41-22-20-39-18-16-37-14-12-35-10-8-33-6-4-30/h4-27,30H2,1-3H3,(H,31,32)
Clave InChI
GISRSYIQHFGCMC-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Los clientes también vieron
Artículos
Mono-Boc-protected diamines are versatile building blocks for chemical synthesis. Their production is a lot more challenging than the simple reaction scheme might imply, because the Boc-anhydride reagent cannot differentiate between the two identical amino moieties in the substrate.