Merck
JKA13019
Sigma-Aldrich
mPEG12-Azide
About This Item
Fórmula lineal:
CH3O(CH2CH2O)11CH2CH2N3
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formulario
liquid
mol peso
average Mn 12,000
idoneidad de la reacción
reagent type: chemical modification reagent
reaction type: click chemistry
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Monodisperse PEG. Azido group can be reduced to the amine. Azido can reactive with alkyne through click chemistry.
Aplicación
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Información legal
Product of JenKem Technology
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Prof. Randal Lee discusses iron oxide magnetic nanospheres and nanocubes design considerations for biosensing applications.
Protocolos
Analysis of gene expression data requires a stable reference or loading control. This reference is usually one or more reference genes.