Merck
77008
Sigma-Aldrich
3-Pentenenitrile
technical, ≥90% (GC)
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH=CHCH2CN
Número de CAS:
Peso molecular:
81.12
Beilstein:
1737881
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
grado
technical
Análisis
≥90% (GC)
índice de refracción
n20/D 1.422
bp
141-145 °C (lit.)
densidad
0.842 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
C\C=C\CC#N