The molecular weight for this product is approximately 450,000 g/mol.
769886
Resomer® LG 855 S, Poly(L-lactide-co-glycolide)
ester terminated, lactide:glycolide 85:15
Sinónimos:
Resomer® LG 855 S, PLGA
Seleccione un Tamaño
163,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
163,00 €
Productos recomendados
Nivel de calidad
Formulario
solid
cociente alimentación
lactide:glycolide 85:15
viscosidad
2.5-3.5 dL/g
mp
159-166 °C
temperatura de transición
Tg 53-63 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
-
분자량을 알고싶은데요 아무리 찾아봐도 알 수가 없네요
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?