Documentos clave
769703
Sigma-Aldrich
KORASILON Paste, high viscosity
Sinónimos:
Silicone grease
Seleccione un Tamaño
1 EA
72,60 €
72,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
72,60 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
72,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
paste
Nivel de calidad
Descripción general
KORASILON Pastes are organically modified siloxane pastes that exhibits improved compatibility on surfaces, eg better paintability, adhesiveness, etc. These pastes offer greater stability and adhesion to surfaces, even in high temperature ranges when compared to silicon oils.
Aplicación
The pastes are suitable:
  • As glide-, lubricant- and release agent for e. g. vales, joints and gaskets, ground joints, cables and wires.
  • As assembly aid as well as protection- and sealing aid.
  • To maintain rubber seals.
  • For assembling insulators and switchgears in electronics.
Características y beneficios
  • Exhibits thixotropic behavior
  • Hydrophobic and practically insoluble in water
  • Chemically indifferent towards metals
  • Compatible with a wide range of plastics
  • Stable at very high and low temperatures or exposure to salt-water
Información legal
KORASILON is a trademark of Kurt Obermeier GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)