769258
Zirconium(IV) oxide
granular, 3-6 mm
Sinónimos:
Zirconia
About This Item
Productos recomendados
formulario
granular
impurezas
≤0.1% PBB (polybrominated biphenyls)
≤0.1% PBDE (polybrominated diphenyl ethers)
tamaño de partícula
3-6 mm
bp
5000 °C (lit.)
mp
2700 °C (lit.)
densidad
5.89 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de catión
Cd: ≤0.01%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.002%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.002%
Hg: ≤0.1%
Pb: ≤0.1%
Ti: ≤0.2%
V: ≤0.005%
cadena SMILES
O=[Zr]=O
InChI
1S/2O.Zr
Clave InChI
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable