Merck
768472
Sigma-Aldrich
4-Bromodibenzofuran
97%
Sinónimos:
4-Bromodibenzo[b,d]furan
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H7BrO
Número de CAS:
Peso molecular:
247.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
67-73 °C
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
Brc1cccc2c3ccccc3oc12
InChI
1S/C12H7BrO/c13-10-6-3-5-9-8-4-1-2-7-11(8)14-12(9)10/h1-7H
Clave InChI
DYTYBRPMNQQFFL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Versatile scaffold to get entry to 4-substituted dibenzofuranes. Substituted dibenzofuranes have utility in semiconductors and OLED applications.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)