767735
9,9′-Spirobifluorene
97%
Sinónimos:
9,9′-Spirobi[9H-fluorene]
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
195-200 °C
cadena SMILES
c1ccc2c(c1)-c3ccccc3C24c5ccccc5-c6ccccc46
InChI
1S/C25H16/c1-5-13-21-17(9-1)18-10-2-6-14-22(18)25(21)23-15-7-3-11-19(23)20-12-4-8-16-24(20)25/h1-16H
Clave InChI
SNFCXVRWFNAHQX-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?