Merck
767123
Sigma-Aldrich
Polyester bis-MPA dendron, 16 hydroxyl, 1 thiol
generation 4
Seleccione un Tamaño
250 MG
424,20 €
424,20 €
Precio de catálogo606,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
424,20 €
About This Item
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
424,20 €
Precio de catálogo606,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
descripción
hydroxyl surface groups
Formulario
solid
mol peso
generation 4
Características
focal point thiol
nº de grupos superficiales
16
mp
315-340 °C
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
calculated mol. wt. 1819.9
Aplicación
Thiol dendrons can be conjugated to varius noble surfaces or coupled to unsaturated carbon-carbon bonds using various radical initiators.
Otras notas
Bis-MPA = 2,2-Bis(hydroxyl-methyl)propionic acid
Información legal
Manufactured by Polymer Factory Sweden AB
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)