Merck
766887
Sigma-Aldrich
3-Iodo-5-nitrobenzoic acid
97%
Sinónimos:
NSC 40643
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H4INO4
Número de CAS:
Peso molecular:
293.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
166-170 °C
cadena SMILES
OC(=O)c1cc(I)cc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4INO4/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(3-5)9(12)13/h1-3H,(H,10,11)
Clave InChI
GFGURBBHVJTXDU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)