Merck
766526
Sigma-Aldrich
3-Allyloxy-1-Boc-azetidine
Sinónimos:
3-Allyloxyazetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-Butyl 3-allyloxyazetidine-1-carboxylate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H19NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
213.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.455
bp
220-245 °C
densidad
0.996 g/mL at 25 °C
grupo funcional
ether
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)OCC=C
InChI
1S/C11H19NO3/c1-5-6-14-9-7-12(8-9)10(13)15-11(2,3)4/h5,9H,1,6-8H2,2-4H3
Clave InChI
PZYUTLNRBHWRIR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)