Merck
765473
Sigma-Aldrich
Gold nanoparticles
15 nm diameter, carboxylic acid functionalized, PEG 3000 coated, OD 50, dispersion in H2O
Sinónimos:
Gold nanoparticles COOH functionalized, Au NP COOH, Gold Colloid
Seleccione un Tamaño
1 ML
396,00 €
396,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 ML
396,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
396,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Materiales
PEG 3000
Nivel de calidad
Formulario
dispersion in H2O
nanoparticles
envase
glass bottle of 1 mL
DO
50
diámetro
15 nm
pH
6.0-8.0 (25 °C)
bp
100 °C (lit.)
solubilidad
water: miscible
densidad
1.00 g/cm3
λmáx.
520 nm
grupo funcional
carboxylic acid
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Carboxylic acid functionalized GNPs form conjugates with various protein molecules due to the electrostatic attraction between negatively charged carboxylate groups and positively charged amino groups of protein.[1]
Aplicación
Functionalized Particles have been extensively used to study cellular uptake of nanoparticles and targeted drug delivery.
The carboxylic acid group binds with various proteins and is used in targeted drug delivery and gene therapy. [2]
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Nishima Wangoo et al.
Journal of colloid and interface science, 323(2), 247-254 (2008-05-20)
We report a novel strategy for the synthesis of aqueous stable, carboxylated gold nanoparticles (GNPs) by using glutamic acid as the reducing agent. The ratio of chloroaurate ions, AuCl(-)(4) to glutamic acid was optimized in the reaction medium to obtain
Functionalized gold nanoparticles and their biomedical applications
Tiwari, P. M., Vig, K., Dennis, V. A., & Singh, S. R.
Nanomaterials, 1(1), 31-63 (2011)