Merck
765252
Sigma-Aldrich
2,3,4-Tribenzoyl-L-rhamnopyranose
Sinónimos:
6-Deoxymannopyranose 2,3,4-tribenzoate
Seleccione un Tamaño
1 G
88,30 €
88,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
88,30 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H24O8
Número de CAS:
Peso molecular:
476.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
88,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solid
mp
205-210 °C
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C[C@H]1OC(O)[C@@H](OC(=O)c2ccccc2)[C@@H](OC(=O)c3ccccc3)[C@@H]1OC(=O)c4ccccc4
InChI
1S/C27H24O8/c1-17-21(33-24(28)18-11-5-2-6-12-18)22(34-25(29)19-13-7-3-8-14-19)23(27(31)32-17)35-26(30)20-15-9-4-10-16-20/h2-17,21-23,27,31H,1H3/t17-,21-,22+,23+,27?/m1/s1
Clave InChI
UTEZHORWKBBBND-HDTAIKOISA-N
Aplicación
Versatile monosaccharide building block for making rhamnosyl derivatives.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)