Merck
765058
Sigma-Aldrich
3,6-Bis(N-carbazolyl)-N-ethylcarbazole
99% (HPLC)
Sinónimos:
9′-Ethyl-9,3′:6′,9′′-ter-9H-carbazole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C38H27N3
Número de CAS:
Peso molecular:
525.64
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
99% (HPLC)
Formulario
powder
mp
308-313 °C
λmáx.
342 nm in THF
cadena SMILES
CCn1c2ccc(cc2c3cc(ccc13)-n4c5ccccc5c6ccccc46)-n7c8ccccc8c9ccccc79
InChI
1S/C38H27N3/c1-2-39-33-21-19-25(40-35-15-7-3-11-27(35)28-12-4-8-16-36(28)40)23-31(33)32-24-26(20-22-34(32)39)41-37-17-9-5-13-29(37)30-14-6-10-18-38(30)41/h3-24H,2H2,1H3
Clave InChI
IGNAMAKPDIBFKL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Host materials for efficient solution-processed blue phosphorescent devices.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Organic Light-emitting Diodes (OLEDs) are solid-state devices that transform electrical energy into light. OLEDs are considered the next generation technology for high-resolution flexible displays and solid state lighting, attracting intense scientific and industrial interest.