764493
5-[4-(1,2,4,5-Tetrazin-3-yl)benzylamino]-5-oxopentanoic acid
97%
Sinónimos:
5-Oxo-5-[[[4-(1,2,4,5-tetrazin-3-yl)phenyl]methyl]amino]pentanoic acid, Benzylamino tetrazine acid, Bz-Tz-acid
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
mp
163-170 °C (decomposition)
grupo funcional
carboxylic acid
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC(CCCC(NCC(C=C1)=CC=C1C2=NN=CN=N2)=O)=O
InChI
1S/C14H15N5O3/c20-12(2-1-3-13(21)22)15-8-10-4-6-11(7-5-10)14-18-16-9-17-19-14/h4-7,9H,1-3,8H2,(H,15,20)(H,21,22)
Clave InChI
KWNYIZNORNUUJQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)