Merck
762660
Sigma-Aldrich
N-(2-Naphthyl)-1-naphthylamine
95%
Sinónimos:
N-(1-Naphthyl)-2-naphthylamine, N-(Naphthalen-2-yl)naphthalen-1-amine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H15N
Número de CAS:
Peso molecular:
269.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
102-107 °C
cadena SMILES
N(c1ccc2ccccc2c1)c3cccc4ccccc34
InChI
1S/C20H15N/c1-2-8-17-14-18(13-12-15(17)6-1)21-20-11-5-9-16-7-3-4-10-19(16)20/h1-14,21H
Clave InChI
UNJZLNFHHINVOB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)