Merck
762571
Sigma-Aldrich
4-Methyl-d3-imidazole
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4D3H3N2
Peso molecular:
85.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
98% (CP)
Formulario
powder
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])C1=CNC=N1
InChI
1S/C4H6N2/c1-4-2-5-3-6-4/h2-3H,1H3,(H,5,6)/i1D3
Clave InChI
XLSZMDLNRCVEIJ-FIBGUPNXSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
314.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
157 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)