Merck
762180
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-chloropyridine-3-carboxaldehyde
97%
Sinónimos:
2-Bromo-4-chloronicotinaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H3BrClNO
Número de CAS:
Peso molecular:
220.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
83-87 °C
grupo funcional
aldehyde
bromo
chloro
cadena SMILES
Clc1ccnc(Br)c1C=O
InChI
1S/C6H3BrClNO/c7-6-4(3-10)5(8)1-2-9-6/h1-3H
Clave InChI
KCOAVFRTHTWKDO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)