Merck
762091
Sigma-Aldrich
Methyl 3-amino-4-cyano-5-methylsulfanylthiophene-2-carboxylate
97%
Sinónimos:
3-Amino-4-cyano-5-methylsulfanylthiophene-2-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H8N2O2S2
Número de CAS:
Peso molecular:
228.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
201-205 °C
cadena SMILES
COC(=O)c1sc(SC)c(C#N)c1N
InChI
1S/C8H8N2O2S2/c1-12-7(11)6-5(10)4(3-9)8(13-2)14-6/h10H2,1-2H3
Clave InChI
VBXBCNWDAJLZOC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)