Merck
761915
Sigma-Aldrich
Methyl 4-bromoquinoline-6-carboxylate
95%
Sinónimos:
4-Bromo-6-quinolinecarboxylic acid methyl ester
Seleccione un Tamaño
1 G
49,84 €
49,84 €
Precio de catálogo71,20 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
49,84 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H8BrNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
266.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
49,84 €
Precio de catálogo71,20 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
145-150 °C
grupo funcional
bromo
ester
cadena SMILES
COC(=O)c1ccc2nccc(Br)c2c1
InChI
1S/C11H8BrNO2/c1-15-11(14)7-2-3-10-8(6-7)9(12)4-5-13-10/h2-6H,1H3
Clave InChI
ROTWWLOBDCESBP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)