Merck
761362
Sigma-Aldrich
8-(Di-tert-butylphosphinooxy)quinoline
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H24NOP
Número de CAS:
Peso molecular:
289.35
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
55-62 °C
cadena SMILES
CC(C)(C)P(Oc1cccc2cccnc12)C(C)(C)C
InChI
1S/C17H24NOP/c1-16(2,3)20(17(4,5)6)19-14-11-7-9-13-10-8-12-18-15(13)14/h7-12H,1-6H3
Clave InChI
YQGSMFFFCCUOHT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)