Merck
761249
Sigma-Aldrich
2-(Penta-4-ynyl)-2-oxazoline
96%
Sinónimos:
2-(Penta-4-ynyl)-4,5-dihydrooxazole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H11NO
Número de CAS:
Peso molecular:
137.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
96%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.476
densidad
1.005 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C#CCCCC1=NCCO1
InChI
1S/C8H11NO/c1-2-3-4-5-8-9-6-7-10-8/h1H,3-7H2
Clave InChI
MNUUNDKDTPELEI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Biocompatible multifunctional monomer:
  • This monomer can be used for click/ligation chemistry, as well as polymerized with other oxazolines.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
196.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
91.11 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)