Merck
760226
Sigma-Aldrich
2-Pyridinepropionic acid
97%
Sinónimos:
3-(2-Pyridyl)propionic acid, 3-(Pyridin-2-yl)propionic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H9NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
151.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
solid
mp
140-145 °C
InChI
1S/C8H9NO2/c10-8(11)5-4-7-3-1-2-6-9-7/h1-3,6H,4-5H2,(H,10,11)
Clave InChI
AZYKGQOIAGPVCK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable