Merck
760056
Sigma-Aldrich
3,5-Difluorobenzylsulfonyl chloride
97%
Sinónimos:
(3,5-Difluorophenyl)methanesulfonyl chloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H5ClF2O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
226.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
61-65 °C
grupo funcional
fluoro
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Fc1cc(F)cc(CS(Cl)(=O)=O)c1
InChI
1S/C7H5ClF2O2S/c8-13(11,12)4-5-1-6(9)3-7(10)2-5/h1-3H,4H2
Clave InChI
VJJZLXRMDXUBPP-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)