759791
2,5-Dibromo-3,4-ethylenedioxythiophene
97%
Sinónimos:
5,7-Dibromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
95-100 °C
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Brc1sc(Br)c2OCCOc12
InChI
1S/C6H4Br2O2S/c7-5-3-4(6(8)11-5)10-2-1-9-3/h1-2H2
Clave InChI
FHMRWRBNAIDRAP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)