Merck
757594
Sigma-Aldrich
Poly(styrene)-block-poly(acrylic acid), azide terminated
average Mn 8,600, PS:PAA block ratio 2:1
Sinónimos:
PS-b-PAA, Polystyrene-polyacrylic acid polymersome forming polymer
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH(C6H5)[CH2CH(C6H5)]x [CH2CH(CO2H)]y N3
Código UNSPSC:
12162002
Formulario
powder
mol peso
Mn 2,600-2,950 (polyacrylic acid)
Mn 5,500-6,000 (polystyrene)
Mn 8,100-9,100
average Mn 8,600
mp
>300 °C
PDI
<1.2
Aplicación
Polymersome forming block copolymer with an azide end-group for click chemistry.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
The development of drugs that target specific locations within the human body remains one of the greatest challenges in biomedicine today.
Professor Robert K. Prud’homme introduces flash nanoprecipitation (FNP) for nanoparticle fabrication, which is a scalable, rapid mixing process for nanoparticle formulations.