Merck
756903
Sigma-Aldrich
Pimelic-d10 acid dihydrazide
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Fórmula lineal:
NH2NHCOCD2(CD2)3CD2CONHNH2
Peso molecular:
198.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
98% (CP)
Formulario
solid
técnicas
bio NMR: suitable
cambio de masa
M+10
cadena SMILES
[2H]C([2H])(C(=O)NN)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)NN
InChI
1S/C7H16N4O2/c8-10-6(12)4-2-1-3-5-7(13)11-9/h1-5,8-9H2,(H,10,12)(H,11,13)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2
Clave InChI
OXAGUPFRAIIDLT-YXALHFAPSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)