756660
Zirconium(IV) oxide-scandia stabilized
contains 6 mol % scandia as stabilizer
Sinónimos:
Sc6SZ, ScSZ, Scandia-stabilized zirconia, Scandium zirconium oxide
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99% trace metals basis (purity excludes ~2% HfO2)
Formulario
powder
contiene
<1 mol % Al2O3 as stabilizer
6 mol % scandia as stabilizer
<2.5 mol % HfO2
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
superficie
8-10 m2/g
tamaño de partícula
<0.6 μm
categoría alternativa más sostenible
Aplicación
- preparation of the of scandium doped BaZrO3 based perovskites(28)(29)
- an electrolyte for the doping of bismuth oxide for application in solid oxide fuel cells (SOFCs)(30)
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)