756512
Barium magnesium aluminate, europium doped
99% trace metals basis
Sinónimos:
Aluminum barium europium magnesium oxide, Blue phosphor, Europium doped aluminum barium magnesium oxide
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99% trace metals basis
Formulario
powder
composición
Ba0.86Eu0.14MgAl10O17
tamaño de partícula
5-9 μm (d50)
mp
>1300 °C (lit.)
fluorescencia
λem 450 nm±10 nm (UV excitation source)
Descripción general
Aplicación
Otras notas
Color coordinate, y: 0.050 +/- 0.010
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.