Merck
756415
Sigma-Aldrich
Calcium nitride
powder, -200 mesh, 99% trace metals basis (contains <0.5% Mg)
Sinónimos:
Tricalcium dinitride
Seleccione un Tamaño
5 G
74,40 €
74,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
74,40 €
About This Item
Fórmula lineal:
Ca3N2
Número de CAS:
Peso molecular:
148.25
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
74,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
99% trace metals basis (contains <0.5% Mg)
Formulario
powder
tamaño de partícula
-200 mesh
densidad
2.63 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de catión
Mg: <0.5%
cadena SMILES
[Ca]=N[Ca]N=[Ca]
InChI
1S/3Ca.2N
Clave InChI
DVJMVZQXJNJSJR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Calcium nitride is used as a nitride source in metathesis reactions to produce complex nitrides as well as SiAlON-related optical materials.
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B - Water-react 1
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Hampshire, S.; et al.
Nature, 274, 880-880 (1978)
Chern, M.Y.; Vennos, D.A.; DiSalvo, F.J.
Journal of Solid State Chemistry, 96, 415-415 (1992)
Piao, X.; et al.
Chemistry of Materials, 19, 4592-4592 (2007)
Artículos
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.