Merck
756253
Sigma-Aldrich
16-Bromo-1-hexadecanol
Sinónimos:
1-Bromohexadecane-16-ol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H33BrO
Número de CAS:
Peso molecular:
321.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
solid
mp
45-52 °C
cadena SMILES
OCCCCCCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C16H33BrO/c17-15-13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-16-18/h18H,1-16H2
Clave InChI
GOSQZSJMSMTIFI-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)