Merck
755621
Sigma-Aldrich
Glyceryl 1,2-di(oleate-13C18) 3-oleate
≥99% 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C36C21H104O6
Peso molecular:
921.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
≥99% 13C
Ensayo
≥97% (CP)
Formulario
liquid
técnicas
bio NMR: suitable
cambio de masa
M+36
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)OCC(O[13C]([13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]/[13CH]=[13CH]\[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH3])=O)CO[13C]([13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]/[13CH]=[13CH]\[13CH2][13CH2][13CH2][1
InChI
1S/C57H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-30,54H,4-24,31-53H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,30-27-/i1+1,3+1,4+1,6+1,7+1,9+1,10+1,12+1,13+1,15+1,16+1,18+1,19+1,21+1,22+1,24+1,25+1,27+1,28+1,30+1,31+1,33+1,34+1,36+1,37+1,39+1,40+1,42+1,43+1,45+1,46+1,48+1,49+1,51+1,55+1,57+1
Clave InChI
PHYFQTYBJUILEZ-FAHXWPFJSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Clase de riesgo para el agua (WGK)
awg
Punto de inflamabilidad (°F)
626.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
330.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)