Merck
755273
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-fluorobenzylamine
95%
Sinónimos:
(2-Chloro-5-fluorophenyl)methanamine, 2-Chloro-5-fluorobenzenemethanamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H7ClFN
Número de CAS:
Peso molecular:
159.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.537
densidad
1.283 g/mL at 25 °C
grupo funcional
amine
chloro
fluoro
cadena SMILES
NCc1cc(F)ccc1Cl
InChI
1S/C7H7ClFN/c8-7-2-1-6(9)3-5(7)4-10/h1-3H,4,10H2
Clave InChI
IGFBMQSUHFQVFE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
226.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
108 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)