Merck
755214
Sigma-Aldrich
2-Amino-6-chloropyridine-4-carboxylic acid
95%
Sinónimos:
2-Amino-6-chloroisonicotinic acid
Seleccione un Tamaño
1 G
153,00 €
153,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
153,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H5ClN2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
172.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
153,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
295-304 °C
grupo funcional
carboxylic acid
chloro
cadena SMILES
Nc1cc(cc(Cl)n1)C(O)=O
InChI
1S/C6H5ClN2O2/c7-4-1-3(6(10)11)2-5(8)9-4/h1-2H,(H2,8,9)(H,10,11)
Clave InChI
XELVYABXHBMJRZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)