Merck
754137
Sigma-Aldrich
2-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H14N2
Número de CAS:
Peso molecular:
210.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
95%
formulario
solid
mp
94-99 °C
cadena SMILES
C1Nc2ccccc2NC1c3ccccc3
InChI
1S/C14H14N2/c1-2-6-11(7-3-1)14-10-15-12-8-4-5-9-13(12)16-14/h1-9,14-16H,10H2
Clave InChI
GMCNTPSVIZBYSH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable