753793
CdSeS/ZnS alloyed quantum dots
fluorescence λem 630 nm, 6 nm diameter, 1 mg/mL in toluene
Sinónimos:
QD alkyl functionalized, Fluorescent Nanocrystals, Trilite™
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
concentración
1 mg/mL in toluene
índice de refracción
n20/D 1.496 (lit.)
n20/D 1.496
diámetro
6 nm
bp
110-111 °C (lit.)
densidad
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
fluorescencia
λem 630 nm
grupo funcional
oleic acid
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Nota de análisis
Oleic Acid as Ligand
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
39.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
4 °C
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Quantum dots are tiny particles or nanocrystals of a semiconducting material with diameters in the range of 2-10 nanometers.
Dye-sensitized solar cells as a promising, low-cost photovoltaic technology.
Professor Sharma and colleagues review the synthesis and applications of this novel material. This includes a discussion of the unique properties of quantum dots and their suitability for solar cell applications, along with common synthesis techniques used to develop these materials.
Professor Xiaohu Gao (University of Washington, USA) provides a overview of recent quantum dot (QD) advancements and their potential for advancing bioassay and bioimaging technologies.