Merck
753475
Sigma-Aldrich
2,4-Dichloropyrimidine-5-carboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H2Cl2N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
192.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
90-97 °C
grupo funcional
carboxylic acid
chloro
cadena SMILES
OC(=O)c1cnc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C5H2Cl2N2O2/c6-3-2(4(10)11)1-8-5(7)9-3/h1H,(H,10,11)
Clave InChI
IVIHUCXXDVVSBH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)