Merck
753408
Sigma-Aldrich
5-Bromopyridine-2-acetic acid
97%
Sinónimos:
2-(5-Bromopyridin-2-yl)acetic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H6BrNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
216.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
125-130 °C
grupo funcional
bromo
carboxylic acid
cadena SMILES
OC(=O)Cc1ccc(Br)cn1
InChI
1S/C7H6BrNO2/c8-5-1-2-6(9-4-5)3-7(10)11/h1-2,4H,3H2,(H,10,11)
Clave InChI
ATKULCGQSLCGEK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)