Merck
752754
Sigma-Aldrich
Tetraisopropyl vinylidenediphosphonate
technical grade, 70%
Sinónimos:
VDPE, Vinylidene-1,1-diphosphonic acid tetraisopropyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H30O6P2
Número de CAS:
Peso molecular:
356.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
technical grade
Ensayo
70%
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
cadena SMILES
CC(C)OP(=O)(OC(C)C)C(=C)P(=O)(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/C14H30O6P2/c1-10(2)17-21(15,18-11(3)4)14(9)22(16,19-12(5)6)20-13(7)8/h10-13H,9H2,1-8H3
Clave InChI
IPUAADANTWKVJD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)