Merck
752614
Sigma-Aldrich
Silicon aluminum oxynitride
99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Aluminum silicon nitride oxide, Sialon, Silica aluminum nitride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Al6N6O2Si
Número de CAS:
Peso molecular:
306.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Nivel de calidad
Ensayo
99.9% trace metals basis
Formulario
powder
mp
1800 °C (lit.)
cadena SMILES
O1[Al]2N=[Al]N3[Al]=N[Al]4O[Si]13N([Al]=N2)[Al]=N4
InChI
1S/6Al.N2O2Si.4N/c;;;;;;1-5(2,3)4;;;;/q;;;;2*+1;-2;;;;
Clave InChI
UXCKNSFMFVWLRV-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Chen, I. W.; Rosenflanz, A.
Nature, 389, 701-701 (1997)
Bandyopadhyay, S.
J. Eur. Ceram. Soc., 17, 929-929 (1997)
Ekstrom, T.; Nygren, M.
Journal of the American Ceramic Society. American Ceramic Society, 75, 259-259 (1992)