751960
Yttrium(III) chloride
vacuum purified, anhydrous, beads, -10 mesh, 99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Yttrium trichloride
About This Item
grado
anhydrous
Ensayo
99.99% trace metals basis
Formulario
beads
tamaño de partícula
-10 mesh
mp
721 °C (lit.)
densidad
2.67 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl[Y](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Y/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clave InChI
PCMOZDDGXKIOLL-UHFFFAOYSA-K
Aplicación
Características y beneficios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)