Merck
751545
Sigma-Aldrich
[1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyridine-6-boronic acid pinacol ester
95%
Sinónimos:
6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H16BN3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
245.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Para consultas sobre este producto 751545, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
109-114 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3ncnn3c2
InChI
1S/C12H16BN3O2/c1-11(2)12(3,4)18-13(17-11)9-5-6-10-14-8-15-16(10)7-9/h5-8H,1-4H3
Clave InChI
QXPSJGKDBGYOEX-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)