Merck
750980
Sigma-Aldrich
8-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H5BrN2
Número de CAS:
Peso molecular:
197.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
96%
Formulario
solid
mp
70-75 °C
cadena SMILES
Brc1cccn2ccnc12
InChI
1S/C7H5BrN2/c8-6-2-1-4-10-5-3-9-7(6)10/h1-5H
Clave InChI
GCCVNNZARPFXES-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)