Merck
750832
Sigma-Aldrich
2-Keto-4-methylpentanoic acid-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinónimos:
2-Ketoisocaproic acid-1-13C
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHCH2CO13CO2H
Peso molecular:
131.13
Código UNSPSC:
12352115
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
98% (CP)
Formulario
liquid
cambio de masa
M+1
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)CC(=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9)/i6+1
Clave InChI
BKAJNAXTPSGJCU-PTQBSOBMSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Russell E Ericksen et al.
Cell metabolism, 29(5), 1151-1165 (2019-01-22)
Tumors display profound changes in cellular metabolism, yet how these changes aid the development and growth of tumors is not fully understood. Here we use a multi-omic approach to examine liver carcinogenesis and regeneration, and find that progressive loss of