Merck
750565
Sigma-Aldrich
3,5-Dibromopyridine-4-carbonitrile
97%
Sinónimos:
3,5-Dibromoisonicotinonitrile
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H2Br2N2
Número de CAS:
Peso molecular:
261.90
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
150-155 °C
grupo funcional
bromo
nitrile
cadena SMILES
Brc1cncc(Br)c1C#N
InChI
1S/C6H2Br2N2/c7-5-2-10-3-6(8)4(5)1-9/h2-3H
Clave InChI
FHVATNRRDOWTPX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)